Merck
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Synonym(e):
Wheaton Glass Serum Vial
Größe auswählen
12 EA
CHF 36.00
288 EA
CHF 768.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 36.00
288 EA
CHF 768.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
30 mL
Durchm. × H
37 mm × 63 mm
Volumen
30 mL
Farbe
amber
Fitting
opening for 20 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)