Merck
Z114030
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 10 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
10 mL
Durchm. × H
23 mm × 47 mm
Volumen
10 mL
Farbe
amber
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)