Merck
Z112135
Sigma-Aldrich
Rundes Zellenfenster, 32 mm
BaF2, Undrilled
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
BaF2
Verpackung
pkg of (contains 1 window)
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
32 mm × 3 mm
Allgemeine Beschreibung
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)