Merck
Z111554
Sigma-Aldrich
Stahlfläschchen und Kugelpistill für analoge/n Wig-L-Bug® Mühle/Mischer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Verfügbarkeit
not available in EU
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × L
1/2 in. × 1.0 in.
Allgemeine Beschreibung
Für das Mahlen und Mischen harter Materialien. Inklusive 1/4 in. Durchm. Kugelpistill.
Rechtliche Hinweise
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)