Merck
Z108340
Leather gloves
size L
Größe auswählen
1 PKG
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Materialien
brown gloves
leather
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
latex free
powder-free
reusable
Verpackung
pack of 1 pair
Allgemeine Beschreibung
Constructed of specially treated leather that stays supple even at temperature extremes of -70 to 150°C. Remarkably durable, moisture, heat, and flame resistant. Provided with an elastic cinch for a no-slip fit.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)