Merck
Z100277
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with Clear-Seal joints
With Clear-Seal joints, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Größe auswählen
1 EA
CHF 198.00
CHF 198.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 198.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 198.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anschlussadapter für Diazald Kit
Side-arm is at 75° angle from bottom joint.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)