Merck
WHA99122504
Whatman® UNIFLO® 25 Spritzenvorsatzfilter
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9912-2504
Parameter
67.5 psi pressure
Durchmesser
25 mm
Filterfläche
0.65 cm2
Größe
24.5 × 29.2 mm
Gewicht
1.53 kg
Porengröße
0.22 μm
Fitting
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Eignung
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Rechtliche Hinweise
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)