WHA9914-2504
Whatman® UNIFLO® 25 Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, polyethersulfone membrane, sterile, pack of 200 ea, pack of 45 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea
pack of 45 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 9914-2504
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Eignung
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)