WHA7191014
Whatman® nitrocellulose filter discs 1.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Synonym(e):
Z754854
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nitrocellulose-Membranfilter, plain white, pore size 1.2 μm, size 142 mm
Materialien
plain white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 7191-014
Whatman Article No. 28420758 (US reference)
Durchmesser
142 mm
Größe
142 mm
Porengröße
1.2 μm
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)