Merck
WHA68952504
Whatman® GD/X-Spritzenfilter
glass microfiber membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 1500 ea
Synonym(e):
Whatman filter, Z745529, syringe filter, syringe filters
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
glass microfiber membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
glass fiber prefilter
Verpackung
pk of 1500 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6895-2504
Whatman Article No. 28420547 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Volumen
≤25 mL
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Unsterile Spritzenvorsatzfilter mit Glasmembran, geeignet für schwer zu filtrierendes Material mit hohem Feststoffgehalt. Whatman GD/X Spritzenvorsatzfilter sind hochviskose Filter, die einen Vorfilter enthalten, um die Filtration von viskosem, dichtem oder anderweitig schwer zu filterndem Material mit hohem Feststoffgehalt zu ermöglichen, wie z. B. bei Proben aus der Umwelt- und Lebensmittelanalytik. Der Vorfilter enthält einen hocheffizienten Filterstapel aus Borosilikatglas, der feine Partikel bis 0,7 μm zurückhält, was eine Filtration schwieriger Proben mit weniger manuellem Kraftaufwand ermöglicht. Es müssen weniger Spritzenfilter verwendet werden, da drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als bei Spritzenfiltern ohne Vorfilter verarbeitet werden kann. Die Filter können autoklaviert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Unsterile Whatman GD/X Spritzenvorsatzfilter kombinieren ein Polypropylengehäuse, hocheffiziente Whatman GMF 150 und GF/F Vorfiltermedien mit einem der folgenden Membranmaterialien:
  • Polyethersulfon (PES) für Serum, Plasma und Gewebekultur
  • Polyvinyliden-Difluorid (PVDF) für HPLC
  • Celluloseacetat für biologische Lösungen
  • Borosilikatglas-Mikrofaser
Eignung
Geeignet für das Filtern von Umwelt- und Lebensmittelproben. Geeignet für die Aufbereitung partikelhaltiger Proben.
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)