Merck
WHA1822125
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 125 mm diam
Synonym(e):
Z242446, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® Glasmikrofaser, bindemittelfrei, Güte GF/C, Grade GF/C circles, 125 mm, 100/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/C grade: medium to fast, high loading
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1822-125
Whatman Article No. 28418387 (US reference)
Durchmesser
125 mm
Dicke
0.26 mm
Porengröße
1.2 μm
Eignung
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Empfohlen zur Bestimmung des Feststoffgehaltes von Suspensionen, zur Zellernte in der Zellkultur und zur Probenvorbereitung für Szintillationsmessungen. Universalfilter, besonders als Vorfilter zur Membranfiltration empfohlen. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
  • Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva