WHA1113125
Whatman® Filterpapier für die qualitative Analyse, Güte 113, gekreppt
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z240907, filter papers, paper filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose filters
circles
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1113-125
Whatman Article No. 28417664 (US reference)
Parameter
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Durchmesser
125 mm
Dicke
420 μm
Porengröße
30 μm (Particle retention)
Grundgewicht
125 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra high loading capacity with a particle retention well suited for use with coarse or gelatinous precipitates.
- Fastest flow rate of the qualitative grades.
- Thickest filter paper in the qualitative range.
- Creped surface.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)