WHA10421060
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 142 mm diam
Synonym(e):
Z750689
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, size 142 mm
Materialien
borosilicate glass membrane
circles
Verpackung
pk of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10421060
Whatman Article No. 28415413 (US reference)
Größe
142 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)