Wichtige Dokumente
W6799
Pyruvat-1,2-13C2-Säure
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
cGMP
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥95% (CP)
bp
165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
InChIKey
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)