Wichtige Dokumente
W510866
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
6.095
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?