Merck
W507903
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Synonym(e):
Sorbinalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
1719722
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Biologische Quelle
synthetic
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-33 °C (lit.)
Dichte
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
InChIKey
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fresh, green, herbal
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure