Merck
W502502
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazin
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
14.129
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptisch
nutty
SMILES String
CCCc1nccnc1C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)