Wichtige Dokumente
W501700
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
grape; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
InChIKey
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?