Merck
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
Synonym(e):
Methoxymelonal
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
4745
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥95%
Enthält
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
fruity; floral; citrus
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable