W439800
2-Methylbenzoxazol
99%
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-benzoxazol, 2-Methyl-4,5-benzoxazol
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-10 °C (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
almond; musty; vanilla
SMILES String
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
InChIKey
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 2.0ppm: Musty, nutty, vanilla and rice-like.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?