Merck
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Synonym(e):
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
FEMA-Nummer:
4256
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Flavis-Nummer:
16.103
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
brown; roasted
SMILES String
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
InChIKey
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)