Wichtige Dokumente
W419501
Phthalid
98%
Synonym(e):
1-Isobenzofuranon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98%
bp
290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
coconut
SMILES String
O=C1OCc2ccccc12
InChI
1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
InChIKey
WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)