Merck
W405702
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2,4-nonanedione
≥97%, FG
Größe auswählen
W405702-SAMPLE-K
CHF 51.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 308.00
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W405702-SAMPLE-K
CHF 51.30
25 G
CHF 102.00
100 G
CHF 308.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
4057
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
07.184
NACRES:
NA.21
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Kosher
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; vegetable
SMILES String
O=C(C(C)C(=O)C)CCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
BGVBGAIWXAXBLP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)