Merck
W401101
Sigma-Aldrich
Essigsäure-4-pentenylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
9.917
Biologische Quelle
synthetic
Assay
98%
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C
Organoleptisch
alliaceous
SMILES String
CC(=O)OCCCC=C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)