Merck
W397301
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)-2-methylfuran
98%, FG
Synonym(e):
2-Methyl-3-furanthiolacetat, 2-Methyl-3-furyl-thioacetat, 2-Methylfuran-3-thioacetat, S-(2-Methyl-3-furyl)-ethanthioat, Ethanthionsäure-S-(2-methyl-3-furanyl-ester), MFT Acetat
Größe auswählen
W397301-SAMPLE-K
CHF 54.30
100 G
CHF 194.00
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W397301-SAMPLE-K
CHF 54.30
100 G
CHF 194.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.20
FEMA-Nummer:
3973
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.153
NACRES:
NA.21
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.520
bp
225-235 °C/29.9 mmHg
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty
SMILES String
CC(=O)Sc1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-5-7(3-4-9-5)10-6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
PQFIBPDAGFGLBY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-3-furanthiol acetate is a volatile sulfur-containing furan compound present as a flavor compound in Scheurebe wines[1] and purple passion fruit.[2]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile compounds affecting the aroma of Vitis vinifera L. cv. Scheurebe.
Krammer GE, et al.
ACS Symp. Ser., 714, 53?65-53?65 (1998)
Determination and isolation of a thioesterase from passion fruit (Passiflora edulis Sims) that hydrolyzes volatile thioesters.
Tapp EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6623-6630 (2008)