Merck
W396605
Sigma-Aldrich
3-Decanon
≥97%, FG
Synonym(e):
Ethyl-heptylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
FEMA-Nummer:
3966
Beilstein:
1748021
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.151
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4-−3 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; orange; floral
SMILES String
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)