Merck
W395803
Sigma-Aldrich
Phenylacetat
≥99%
Synonym(e):
Phenyl-acetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
FEMA-Nummer:
3958
Beilstein:
636458
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.688
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChIKey
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PON1(5444)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)