Wichtige Dokumente
W394300
2-Methoxybenzoesäure
≥99%
Synonym(e):
o-Anissäure, o-Methylsalicylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
291.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
144 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)