Wichtige Dokumente
W391915
2-Ethyl-6-methylpyrazine, mixture of isomers
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.498
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCc1cncc(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
RAFHQTNQEZECFL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)