Wichtige Dokumente
W391808
4-tert-Butylphenol
≥99%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdruck
1 mmHg ( 70 °C)
Assay
≥99%
bp
236-238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
leather
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?