Wichtige Dokumente
W384208
1-Hexanthiol
≥95%
Synonym(e):
Hexylmercaptan, Mercaptan C6
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−81-−80 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?