Wichtige Dokumente
W377500
cis-1-(1-Ethoxyethoxy)-3-hexene
mixture of isomers, natural (US), 95%, FG
Synonym(e):
Acetaldehyde ethyl cis-3-hexenyl acetal, Ethyl cis-3-hexenyl acetal acetaldehyde, Leaf acetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.422
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; leafy; mushroom; musty; vegetable; violet
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-9-12-10(3)11-5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChIKey
PAEBAEDUARAOSG-SREVYHEPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)