Wichtige Dokumente
W372005
cis-2-Nonen-1-ol
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥97%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
96 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cucumber; fatty; green
SMILES String
[H]\C(CO)=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
InChIKey
NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?