Merck
W370703
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylpentanoate
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
3707
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.549
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
CCCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
ZTULNMNIVVMLIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)