Merck
W335400
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-butenoate
≥95%, FG
Synonym(e):
Hexyl crotonate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCO2(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
FEMA-Nummer:
3354
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10688
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.266
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
Dichte
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; pear; pineapple; sweet
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4,8H,3,5-7,9H2,1-2H3/b8-4+
InChIKey
MZNHUHNWGVUEAT-XBXARRHUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.2 °F
Flammpunkt (°C)
89 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)