Merck
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
Größe auswählen
W334006-SAMPLE-K
CHF 63.00
25 G
CHF 116.00
100 G
CHF 311.00
CHF 63.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W334006-SAMPLE-K
CHF 63.00
25 G
CHF 116.00
100 G
CHF 311.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.18
FEMA-Nummer:
3340
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11611
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.021
NACRES:
NA.21
CHF 63.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
Dichte
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; vegetable; nutty
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)