Wichtige Dokumente
W329800
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Synonym(e):
3-sulfanylbutan-2-one
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; onion; roasted; sulfurous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChIKey
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
117.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?