Merck
W323004
Sigma-Aldrich
Pyrazineethanethiol
≥97%, FG
Synonym(e):
Mercaptoethylpyrazine
Größe auswählen
W323004-SAMPLE-K
CHF 72.30
25 G
CHF 175.00
100 G
CHF 386.00
CHF 72.30
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W323004-SAMPLE-K
CHF 72.30
25 G
CHF 175.00
100 G
CHF 386.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.21
FEMA-Nummer:
3230
CoE-Nummer:
2285
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.031
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
meaty; sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 72.30
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.567 (lit.)
bp
105-110 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; sulfurous
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCc1cnccn1
InChI
1S/C6H8N2S/c9-4-1-6-5-7-2-3-8-6/h2-3,5,9H,1,4H2
InChIKey
QKVWBAMZPUHCMO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)