Wichtige Dokumente
W317128
cis-3-Hexenylacetat
natural
Synonym(e):
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Halal
Kosher
natural
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; green; vegetable
SMILES String
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChIKey
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?