Merck
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetat
≥98%, FCC
Synonym(e):
p-Cresylacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
FEMA-Nummer:
3073
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
226
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.036
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
floral; animal; phenolic
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; animal; phenolic
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)