Merck
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.30
FEMA-Nummer:
2981
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
223c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.033
Biologische Quelle
synthetic
Brechungsindex
n20/D 1.4540 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptisch
berry; honey; floral
SMILES String
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)