Wichtige Dokumente
W291609
TWEEN® 60
Synonym(e):
Polyethylenglykol-sorbitan-monostearat, Polyoxyethylen-sorbitan-monostearat
About This Item
Empfohlene Produkte
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
Beschreibung
derived from GMO corn
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
corn
Organoleptisch
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?