Merck
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
Synonym(e):
Methyl hydrocinnamate
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
FEMA-Nummer:
2741
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
427
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.746
Qualität
Kosher
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.502 (lit.)
bp
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCc1ccccc1
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 5 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)