Merck
W263109
Sigma-Aldrich
Lime oil
natural, purified by distillation, FCC, Mexico origin, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2631
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
lime
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Biologische Quelle:
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
Agentur:
follows IFRA guidelines
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D +41°, neat
Aufgereinigt durch
distillation
Zusammensetzung
contains IFRA restricted Lime Oil
Ursprung
Mexico origin
Brechungsindex
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
182 °C
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), α-terpineol, citral (neral+geranial)
Organoleptisch
lime
Allgemeine Beschreibung
Lime oil is generally composed of monoterpene hydrocarbons, oxygenated monoterpenes, sesquiterpenes and coumarins.[1]
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis and chemistry of distilled lime oil (Citrus aurantifolia Swingle).
Chamblee TS & Clark Jr BC.
J. Essent. Oil Res., 9(3), 267-274 (1997)
A comparison of the peel oil components of Australian native lime (Microcitrus australe) and Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle).
Craske JD, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(3), 522-525 (2005)
Characterization of aroma volatiles in key lime essential oils (Citrus aurantifolia Swingle).
Chisholm MG, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 106-115 (2003)