W255203
Heptyl formate
≥98%
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
apple; fatty; plum
SMILES String
[H]C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
XEAMDSXSXYAICO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup