Wichtige Dokumente
W244601
Ethylnitrit -Lösung
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Konzentration
10-20 wt. % in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.360
Dichte
0.792 g/mL at 25 °C
Organoleptisch
nearly
SMILES String
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
InChIKey
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)