Merck
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
FEMA-Nummer:
2246
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11840
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
4.038
Qualität
Kosher
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.4965 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)