W220604
Laurinsäure-butylester
≥99%
Synonym(e):
Butyl-laurat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy; soapy
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup