Wichtige Dokumente
W219800
Isobutyl 3-(2-furan)propionate
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
FEMA-Nummer:
2198
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2093c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.024
Biologische Quelle
synthetic
SMILES String
CC(C)COC(=O)CCc1ccco1
Anwendung
Nut flavors, caramel, cherry, pineapple and pear, cinnamon nuances, various fruit blends, brandy and baked goods.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Odor: @ 1.0 percent. Sweet fruity, ripe pineapple, cherry, slightly cinnamon spicy, brown caramel and slightly balsamic.
Taste: @ 10 PPM. Winey, fruity pineapple, cherry and honey with slight spicy cinnamic and berry nuances.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)