Wichtige Dokumente
W216402
Bornyl valerate
≥96%, mixture of isomers
About This Item
Assay
≥96%
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, neat
Verunreinigungen
15-30% isobornyl valerate
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
136 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)